Key Documents
ENAH95E73ED8
Enamine
(1-phenylethyl)[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-N-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c1-13(14-7-3-2-4-8-14)15-9-12-16-10-5-6-11-16;;/h2-4,7-8,13,15H,5-6,9-12H2,1H3;2*1H
Clé InChI
NYBUVRRUAVAFMH-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159048
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159048