Principaux documents
ENAH95E73EC4
Enamine
2-(trifluoromethyl)-4H,5H,6H,7H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2S.ClH/c8-7(9,10)6-12-4-1-2-11-3-5(4)13-6;/h11H,1-3H2;1H
Clé InChI
CTJOVNPOMFGHBG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151589