Key Documents
ENAH95E73D67
Enamine
rac-(1R,5R)-bicyclo[3.2.0]heptan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,5S)-bicyclo[3.2.0]heptan-2-amine
Inchi Code
1S/C7H13N/c8-7-4-2-5-1-3-6(5)7/h5-7H,1-4,8H2/t5-,6-,7?/m0/s1
Clé InChI
BDTYDKAOLDKOBQ-WABBHOIFSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755082