Principaux documents
ENAH95E73C63
Enamine
5-phenyloxolan-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.68
Numéro MDL:
Iupac Name
5-phenyltetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-10(12-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10H,6-7,11H2;1H
Clé InChI
DLSGQEBTCMHHFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149862
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149862