Principaux documents
ENAH95E73C0C
Enamine
(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.58
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5F4N.ClH/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10;/h1H,2,12H2;1H
Clé InChI
WYMLJBRBCVXKGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595449
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19595449