Key Documents
ENAH95E73BF5
Enamine
4,10-dioxa-6,12-diazatricyclo[7.3.0.0,3,7]dodeca-1,3(7),8-triene-5,11-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.13
Numéro MDL:
Iupac Name
benzo[1,2-d:4,5-d']bis(oxazole)-2,6-diol
Inchi Code
1S/C8H4N2O4/c11-7-9-3-1-5-4(2-6(3)14-7)10-8(12)13-5/h1-2H,(H,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
ULMMKWQCKQBHSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8763378
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8763378