Principaux documents
ENAH95E73BB3
Enamine
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
156-161
Iupac Name
4-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2
Clé InChI
JUTGVXOSFVZIQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221
Melting Point
156-161
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7816221