Principaux documents
ENAH95E73BAB
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (R)-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)11-6-4-5-7(13)12-8(6)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,12,13,14)/t6-/m1/s1
Clé InChI
TUGRLMXVKASPTN-ZCFIWIBFSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7201276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7201276