Principaux documents
ENAH95E73A31
Enamine
tetracyclo[3.3.0.0^{2,8}.0^{4,6}]octan-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.64
Numéro MDL:
Iupac Name
(1r,1aR,1a1R,2a1S,2bS)-octahydrodicyclopropa[cd,gh]pentalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N.ClH/c9-8-6-2-1-3-5(4(2)6)7(3)8;/h2-8H,1,9H2;1H
Clé InChI
AVXMBIJMQBJJOM-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114734
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114734