Principaux documents
ENAH95E73693
Enamine
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Pf
143-145
Iupac Name
bicyclo[3.2.1]octa-2,6-diene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-9(11)8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h1-2,4,6-7H,3,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
FKIOICDQRSBEFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074
Melting Point
143-145
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24201074