Principaux documents
ENAH95E7360A
Enamine
2-(3-chloro-6-fluoropyridin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-chloro-6-fluoropyridin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-4(8(12)13)7-5(9)2-3-6(10)11-7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
KSFDMNHYPMRCRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115322
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115322