Principaux documents
ENAH95E73572
Enamine
4-(trifluoromethyl)cyclopentane-1,2-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)cyclopentane-1,2-dione
Inchi Code
1S/C6H5F3O2/c7-6(8,9)3-1-4(10)5(11)2-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
XZCHWGFUNNWCID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108156