Principaux documents
ENAH95E73425
Enamine
5-chloro-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClF3N2O2/c1-3-4(6(14)15)5(8)13(12-3)2-7(9,10)11/h2H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
AVHRLBIDDVRRKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052759
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052759