Key Documents
ENAH95E73325
Enamine
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-9(14)7-13-6-4-5-8(12)10(13)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
LZYGHUSYSYHEGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975963
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975963