Principaux documents
ENAH95E7329A
Enamine
rac-methyl (2R,3R,4S)-3,4-dihydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.65
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2R,3R,4S)-3,4-dihydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c1-12-7(11)5-6(10)4(9)2-3-8-5;/h4-6,8-10H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+,6-;/m0./s1
Clé InChI
FEUAHKXIVVUJAE-YAFCINRGSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493773
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493773