Key Documents
ENAH95E72DEA
Enamine
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)13-12-8(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
SYLVRLGENAJCHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610