Principaux documents
ENAH95E72D73
Enamine
3-bromo-2,4,5-trimethylthiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,4,5-trimethylthiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c1-4-5(2)9-6(3)7(4)8/h1-3H3
Clé InChI
BFJFNKVVMHQWOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526747
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526747