Principaux documents
ENAH95E72CED
Enamine
(3-bromo-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.54
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
CERINVKXGAFYAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23316156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23316156