Principaux documents
ENAH95E72B65
Enamine
2-(2-methylazetidin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methylazetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(2-3-7-6)4-5(8)9/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
RQTWJKPILUJGHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108737
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108737