Principaux documents
ENAH95E728AD
Enamine
4,4-difluoro-1-methoxycyclohexane-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-methoxycyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12F2O2/c1-12-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
XNGZNOIVHBCZQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4857344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4857344