Key Documents
ENAH95E727E9
Enamine
2,2-dimethoxyspiro[3.5]nonane-7-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethoxyspiro[3.5]nonane-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-14-12(15-2)8-11(9-12)5-3-10(7-13)4-6-11/h7,10H,3-6,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
ZBFUJUYHYGLKIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158960
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158960