Principaux documents
ENAH95E726C8
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5R,6R)-6-hydroxy-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1S,5S,6S)-6-hydroxy-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-5-4-7-8(12)6-9(7)13/h7-9,13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9-/m0/s1
Clé InChI
PBUPRYWYQIUHKS-CIUDSAMLSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623774
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623774