Principaux documents
ENAH95E7267E
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,3R)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
WFTIZANRIDXCBN-RQJHMYQMSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365