Key Documents
ENAH95E72470
Enamine
methyl 4-ethynylpyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-ethynyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-3-7-4-5-10-8(6-7)9(11)12-2/h1,4-6H,2H3
Clé InChI
DUFAATULZHETGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139234
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139234