Principaux documents
ENAH95E7238B
Enamine
(1R)-1-ethynyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R)-1-ethynyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N.ClH/c1-2-7-3-6(7)4-8-5-7;/h1,6,8H,3-5H2;1H/t6?,7-;/m0./s1
Clé InChI
YFCVZODUGSBUGT-JWOPXBRZSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112816
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112816