Principaux documents
ENAH9453E2FD
Enamine
5-fluoro-2H,3H-furo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-3-5-1-2-10-7(5)9-4-6/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
OMJWYWHQUXAICD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261