Principaux documents
ENAH9453E1DC
Enamine
3,5-dimethyl-1-[(piperidin-3-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-(piperidin-3-ylmethyl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2.2ClH/c1-11-6-12(2)9-15(8-11)10-13-4-3-5-14-7-13;;/h11-14H,3-10H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
FUIQZUISUZUUPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103836
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103836