Principaux documents
ENAH9453E1D8
Enamine
2',4'-dihydro-1'H-spiro[cyclohexane-1,3'-quinoline] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1',4'-dihydro-2'H-spiro[cyclohexane-1,3'-quinoline] hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N.ClH/c1-4-8-14(9-5-1)10-12-6-2-3-7-13(12)15-11-14;/h2-3,6-7,15H,1,4-5,8-11H2;1H
Clé InChI
KSRTWCBTQQBGGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101632
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101632