Key Documents
ENAH9453E082
Enamine
3-(cyclopropylmethyl)cyclobutan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclopropylmethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c9-8-4-7(5-8)3-6-1-2-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
JMXDMMWOQIYIFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7152963
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7152963