Principaux documents
ENAH9453E001
Enamine
2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(perfluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F5N.ClH/c9-7(10,8(11,12)13)5-3-1-2-4-6(5)14;/h1-4H,14H2;1H
Clé InChI
YDLUINFWDLJTKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714