Principaux documents
ENAH9453DF15
Enamine
1-bromo-2-chloro-4-methoxy-5-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.48
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-nitrophenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-3-5(9)4(8)2-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
CLOMPIIPEQKLRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7384031
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7384031