Principaux documents
ENAH9453DF08
Enamine
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C5H8N2O4/c8-1-5(2-9)3(10)6-4(11)7-5/h8-9H,1-2H2,(H2,6,7,10,11)
Clé InChI
VPPHKHDARGZSFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575