Principaux documents
ENAH9453DE39
Enamine
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-2-4-8(3-1)9-7-10-5-6-11-9;/h8-10H,1-7H2;1H
Clé InChI
GAEADIDKXLNKPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061