Key Documents
ENAH9453DE2D
Enamine
5-(dimethylphosphoryl)pyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.15
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-diaminopyrimidin-5-yl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C6H11N4OP/c1-12(2,11)4-3-9-6(8)10-5(4)7/h3H,1-2H3,(H4,7,8,9,10)
Clé InChI
WIZNHNUEMOVCEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678552
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678552