Principaux documents
ENAH9453D9B8
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.74
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-methyl-L-tryptophanate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-15-8-9(7-11(14)13(16)17-2)10-5-3-4-6-12(10)15;/h3-6,8,11H,7,14H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
SDUCWWZYETZNJF-MERQFXBCSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983390
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983390