Key Documents
ENAH9453D936
Enamine
2,4-dichloro-6,8-difluoroquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6,8-difluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F2N2/c9-7-4-1-3(11)2-5(12)6(4)13-8(10)14-7/h1-2H
Clé InChI
LCLIIQVKHFIIQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5090945
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5090945