Key Documents
ENAH9453D924
Enamine
N-(3-chloroquinoxalin-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.7
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-chloro-2-quinoxalinyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S/c1-16(14,15)13-9-8(10)11-6-4-2-3-5-7(6)12-9/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
OLXDNYJCGBPZIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24567939
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24567939