Key Documents
ENAH9453D6C8
Enamine
5-azaspiro[2.4]heptane-4,7-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[2.4]heptane-4,7-dione
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-4-3-7-5(9)6(4)1-2-6/h1-3H2,(H,7,9)
Clé InChI
MIUGIFANFIQFBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100633
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100633