Principaux documents
ENAH9453D5BD
Enamine
3-(dibromomethylidene)azetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.36
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(dibromomethylene)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5Br2N.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-3;/h7H,1-2H2;1H
Clé InChI
IMWHNJHEJGPYSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789