Principaux documents
ENAH9453D59F
Enamine
3-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.01
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-6-5(9)2-1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
Clé InChI
YWIZWDSBSPYJFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121460
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121460