Principaux documents
ENAH9453D4EA
Enamine
[2-chloro-5-(difluoromethyl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.59
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-5-(difluoromethyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClF2O/c9-7-2-1-5(8(10)11)3-6(7)4-12/h1-3,8,12H,4H2
Clé InChI
LRXRMYNSCKNMJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19517969
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19517969