Key Documents
ENAH9453D486
Enamine
{5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-8-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c11-6-7-2-1-4-10-5-3-9-8(7)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
Clé InChI
AWSUNRVRMJOHGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6779207
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6779207