Key Documents
ENAH9453D400
Enamine
{4-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-6-2-7(3-6,5-9)8-4-6/h8-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZPRYQRLMWOROKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389743
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389743