Documents
ENAH9453D346
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.6
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H6ClF/c1-3-7-4-5-8(11)6(2)9(7)10/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
QFXMCYSDGHHPIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396