Principaux documents
ENAH942F2ECF
Enamine
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-methylthiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.ClH/c1-4-5(2-6)7-3-8-4;/h3H,2,6H2,1H3;1H
Clé InChI
GYQFTUFTHIEGBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31009
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31009