Principaux documents
ENAH942F29D3
Enamine
3-amino-2,2-dimethylcyclopentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2,2-dimethylcyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(2)5(8)3-4-6(7)9/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
IUEFQQMJGAWEKQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055532
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055532