Principaux documents
ENAH942F296A
Enamine
(E)-N-cycloheptyl-2-phenylethene-1-sulfonamide
About This Item
Poids moléculaire :
279.4
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-N-cycloheptyl-2-phenylethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H21NO2S/c17-19(18,13-12-14-8-4-3-5-9-14)16-15-10-6-1-2-7-11-15/h3-5,8-9,12-13,15-16H,1-2,6-7,10-11H2/b13-12+
Clé InChI
JVXRWUDXLWDMID-OUKQBFOZSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7516702
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7516702