Principaux documents
ENAH942F288D
Enamine
methyl 3-aminospiro[3.3]heptane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.68
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-aminospiro[3.3]heptane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-8(11)6-5-7(10)9(6)3-2-4-9;/h6-7H,2-5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
MXLFPUHRECDFQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976068
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976068