Principaux documents
ENAH942F2801
Enamine
6-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol dihydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.95
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one dihydrobromide
Inchi Code
1S/C5H5N5O.2BrH/c6-3-1-7-5-8-2-9-10(5)4(3)11;;/h1-2H,6H2,(H,7,8,9);2*1H
Clé InChI
TWRQPLOQOBKCNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978273
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978273