Documents
ENAH93E7EA18
Enamine
(3-amino-5-formylphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.96
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-amino-5-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BNO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-4,11-12H,9H2
Clé InChI
RPRHKKPGYDFYRX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544329